Learn More
2,3-Dichlorooctafluorobutane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11317316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317316 5 g 5g
11307316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317316 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09252.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 355-20-4
Formula molecolare C4Cl2F8
Molecular Weight (g/mol) 270.93
Numero MDL MFCD00018064
InChI Key LXANZHXWGZWFAC-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 78982
IUPAC Name 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluorobutane
SMILES FC(F)(F)C(F)(Cl)C(F)(Cl)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico 2,3-Dichlorooctafluorobutane
Punto di fusione ∼-68°C
Densità 1.68
Punti di ebollizione 62°C to 63°C
Indice di rifrazione 1.313
Quantità 5 g
Beilstein 1777520
Sinonimo 2,3-dichlorooctafluorobutane, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, r*,r*, acmc-1cpcx, acmc-20dh57, 2,3-dichlorooctafluorobutan, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, 2r,3r-rel, #, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro
Peso formulazione 270.94
Percent Purity 97%