Learn More
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10086604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10086604 5 g 5g
10313113 10 g 10g
10225314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10086604 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01755DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 6590-97-2
Formula molecolare C7H3Cl2NS
Molecular Weight (g/mol) 204.07
Numero MDL MFCD00041048
InChI Key RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796281
IUPAC Name 1,2-dichloro-3-isothiocyanatobenzene
SMILES ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Densità 1.4340g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Sinonimo 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Peso formulazione 204.08
Percent Purity 97%