Learn More
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11459976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459976 5 g 5g
11469976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11459976 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20930.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6590-97-2 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6590-97-2
Formula molecolare C7H3Cl2NS
Molecular Weight (g/mol) 204.07
Numero MDL MFCD00041048
InChI Key RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796281
IUPAC Name 1,2-dichloro-3-isothiocyanatobenzene
SMILES ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Densità 1.434
Punti di ebollizione 256°C to 258°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Irritating
Indice di rifrazione 1.674
Quantità 5 g
Numero UN UN2922
Beilstein 2091585
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Peso formulazione 204.08
Percent Purity 97%