Learn More
2,3-Dichlorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10570944 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10570944 25 g Bottiglia in vetro 25g
10334452 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10570944 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 365550250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 10236-60-9
Formula molecolare C8H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 205.04
Numero MDL MFCD01861393
InChI Key YWMXEUIQZOQESD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dichlorophenylacetic acid, 2-2,3-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorophenyl acetic acid, 2,3-dichlorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 1228, timtec-bb sbb003500, 3-dichlorophenylacetic acid, acmc-1c25x, 2,3-dichlorophenylaceticacid
PubChem CID 2734600
IUPAC Name 2-(2,3-dichlorophenyl)acetic acid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dichlorophenylacetic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 130°C to 135°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3CH2COOH
Quantità 25 g
Peso formulazione 205.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dichlorophenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.