Learn More
2,3-Dichlorophenylacetic acid, 98%
Codice prodotto. 15445527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15445527 25 g 25g
15435527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15445527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32763.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10236-60-9 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10236-60-9
Formula molecolare C8H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 205.034
Numero MDL MFCD01861393
InChI Key YWMXEUIQZOQESD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dichlorophenylacetic acid, 2-2,3-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorophenyl acetic acid, 2,3-dichlorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 1228, timtec-bb sbb003500, 3-dichlorophenylacetic acid, acmc-1c25x, 2,3-dichlorophenylaceticacid
PubChem CID 2734600
IUPAC Name 2-(2,3-dichlorophenyl)acetic acid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichlorophenylacetic acid
Punto di fusione 132°C to 136°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Peso formulazione 205.04
Percent Purity 98%