Learn More
2,3-Dichlorophenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10792823 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10792823 5 g Bottiglia in vetro 5g
10591852 1 g Bottiglia in vetro 1g
10667854 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10792823 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367710050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 151169-74-3 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151169-74-3
Formula molecolare C6H5BCl2O2
Molecular Weight (g/mol) 190.81
Numero MDL MFCD01075703
InChI Key TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dichlorophenyl boronic acid, 2,3-dichlorobenzeneboronic acid, 2,3-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,3-dichlorophenyl, contains varying amounts of anhydride, pubchem1810, dichlorophenylboronic acid, acmc-1c0ur, dichlorobenzene boronic acid
PubChem CID 2734661
IUPAC Name (2,3-dichlorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dichlorophenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 242°C to 244°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 190.82
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder