Learn More
2,3-Dichloropropionitrile, 94%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11428027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428027 50 g 50g
11418027 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11428027 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17438.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2601-89-0
Formula molecolare C3H3Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 123.96
Numero MDL MFCD00013809
InChI Key RJJDLPQZNANQDQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2,3-dichloropropionitrile, propanenitrile, 2,3-dichloro, alpha,beta-dichloropropionitrile, 2,3-dichloropropiononitrile, propionitrile, 2,3-dichloro-6ci,7ci,8ci, acmc-1chvi, 2,3-dichloropropanitrile, #
PubChem CID 92935
IUPAC Name 2,3-dichloropropanenitrile
SMILES ClCC(Cl)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichloropropionitrile
Densità 1.35
Punti di ebollizione 62°C to 63°C (13 mmHg)
Quantità 50 g
Numero UN UN3276
Peso formulazione 123.96
Percent Purity 94%