Learn More
2,3-Dichloropyrazine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11332457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332457 5 g 5g
11322457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11500.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4858-85-9
Formula molecolare C4H2Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 148.97
Numero MDL MFCD00040964
InChI Key MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
PubChem CID 78575
IUPAC Name 2,3-dichloropyrazine
SMILES ClC1=NC=CN=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichloropyrazine
Punti di ebollizione 105°C to 107°C (50 mmHg)
Indice di rifrazione 1.5645
Quantità 5 g
Beilstein 112628
Peso formulazione 148.98
Percent Purity 98%