Learn More
2,3-Dichloropyrazine, 98%
Codice prodotto. 11946631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11946631 100 g 100g
10680735 5 g 5g
10591774 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11946631 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 377041000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4858-85-9
Formula molecolare C4H2Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 148.97
Numero MDL MFCD00040964
InChI Key MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
PubChem CID 78575
IUPAC Name 2,3-dichloropyrazine
SMILES ClC1=NC=CN=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dichloropyrazine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 22.5°C to 24.5°C
Densità 1.4310g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C to 107.0°C (50.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 102°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.431
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 148.98
Percent Purity 98%