Learn More
2,3-Dichloropyrazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dichloropyrazine |
| CAS | 4858-85-9 |
| Formula molecolare | C4H2Cl2N2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 5,6-Dichloropyrazine |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h1-2H |
| SMILES | Clc1nccnc1Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.98 |