Learn More
2,3-Dichloropyridine, 99%
Codice prodotto. 10224380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10224380 10 g Bottiglia in vetro 10g
10152570 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10395980 50 g Bottiglia in vetro 50g
11926291 250 g Glass Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10224380 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113720100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2402-77-9 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2402-77-9
Formula molecolare C5H3Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 147.99
Numero MDL MFCD00006229
InChI Key MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
PubChem CID 16988
IUPAC Name 2,3-dichloropyridine
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dichloropyridine
Punto di fusione 67.0°C to 70.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H3N)Cl2
Quantità 10 g
Beilstein 20,II,152
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 147.99
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dichloropyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.