Learn More
Alfa Aesar™ 2,3-Dichlorotoluene, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A11206.22
Dettagli aggiuntivi : CAS : 32768-54-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Quantità 100g
Codice prodotto. 11403524
  • 193.00€ / 100g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
32768-54-0
161.025
GWLKCPXYBLCEKC-UHFFFAOYSA-N
34702
CC1=C(C(=CC=C1)Cl)Cl
C7H6Cl2
MFCD00000546
2,3-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-3-methyl, toluene, 2,3-dichloro, 1,2-dichloro-3-methyl-benzene, acmc-209hvi, ksc490m7b, gwlkcpxyblcekc-uhfffaoysa, 2,3-dct, #, labotest-bb ltbb004413
1,2-dichloro-3-methylbenzene
Specifica
2,3-Dichlorotoluene
83°C (181°F)
207°C to 208°C
100g
C7H6Cl2
UN3082
2,3-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-3-methyl, toluene, 2,3-dichloro, 1,2-dichloro-3-methyl-benzene, acmc-209hvi, ksc490m7b, gwlkcpxyblcekc-uhfffaoysa, 2,3-dct, #, labotest-bb ltbb004413
CC1=C(C(=CC=C1)Cl)Cl
161.025
161.03
1.229
1.551
4°C
32768-54-0
MFCD00000546
2412384
GWLKCPXYBLCEKC-UHFFFAOYSA-N
1,2-dichloro-3-methylbenzene
34702
98%
Videos
SDS Documenti