Learn More
2,3-Dichlorotoluene, 98%
Codice prodotto. 11493514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493514 25 g 25g
11464110 50 g 50g
11403524 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493514 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11206.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 32768-54-0 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32768-54-0
Formula molecolare C7H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 161.025
Numero MDL MFCD00000546
InChI Key GWLKCPXYBLCEKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-3-methyl, toluene, 2,3-dichloro, 1,2-dichloro-3-methyl-benzene, acmc-209hvi, ksc490m7b, gwlkcpxyblcekc-uhfffaoysa, 2,3-dct, #, labotest-bb ltbb004413
PubChem CID 34702
IUPAC Name 1,2-dichloro-3-methylbenzene
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichlorotoluene
Punto di fusione 4°C
Densità 1.229
Punti di ebollizione 207°C to 208°C
Punto d'infiammabilità 83°C (181°F)
Indice di rifrazione 1.551
Quantità 25 g
Numero UN UN3082
Beilstein 2412384
Peso formulazione 161.03
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dichlorotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dichlorotoluene