Learn More
2,3-Dichlorotoluene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dichlorotoluene |
| CAS | 32768-54-0 |
| Formula molecolare | C7 H6 Cl2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Toluene, 2,3-dichloro- (8CI), 1,2-Dichloro-3-methylbenzene, 2,3-Dichlorotoluene |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6Cl2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC Name | 1,2-dichloro-3-methylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.03 |
| Peso formulazione | 159.9847 |