Learn More
2,3-Dicyanohydroquinone, 98%
Codice prodotto. 10143581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10143581 25 g Bottiglia in vetro 25g
10557021 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10143581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 232050250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4733-50-0 | C8H4N2O2 | 160.132 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4733-50-0
Numero MDL MFCD00001790
InChI Key MPAIWVOBMLSHQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dicyanohydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalonitrile, 2,3-dicyano-p-hydroquinone, 3,6-dihydroxyphthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 3,6-dihydroxy, 2,3-dicyanobenzene-1,4-diol, phthalonitrile, 3,6-dihydroxy, dicyanohydroquinone, 2,3-dicyanohydroquinme, acmc-1asrw
PubChem CID 78467
IUPAC Name 3,6-dihydroxybenzene-1,2-dicarbonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1O)C#N)C#N)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dicyanohydroquinone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >230.0°C
Colore Brown to Khaki
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H4N2O2
Formula lineare (NC)2C6H2-1,4-(OH)2
Quantità 25 g
Molecular Weight (g/mol) 160.132
Peso formulazione 160.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Dicyanohydroquinone
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .