Learn More
2',3'-Dideoxyadenosine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15406469
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15406469 25 mg 25mg
15426469 50 mg 50mg
15416469 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15406469 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64573.MB
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4097-22-7 | Molecular Formula: C10H13N5O2 | Molecular Weight: 235.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4097-22-7
Formula molecolare C10H13N5O2
Molecular Weight (g/mol) 235.25
Numero MDL MFCD00010534
InChI Key WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Sinonimo 2',3'-dideoxyadenosine, dideoxyadenosine, adenosine, 2',3'-dideoxy, ddado, 2s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methanol, ccris 428, unii-4q86ah641a, d2a, dsstox_cid_3771, dsstox_rid_77189
PubChem CID 20039
IUPAC Name [(2S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methanol
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2',3'-Dideoxyadenosine
Punto di fusione 181°C to 184°C
Colore White
Quantità 25 mg
Beilstein 619924
Indice di Merck 14,3101
Peso formulazione 235.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder