Learn More
2',3'-Dideoxyadenosine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16440479
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16440479 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16440479 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW013441
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress 2',3'-Dideoxyadenosine is an inhibitor of HIV replication. Antiretroviral activity. Antiviral efficacy.
2',3'-Dideoxyadenosine is an inhibitor of HIV replication. Antiretroviral activity. Antiviral efficacy.
Specifica
Materiale o nome chimico 2',3'-Dideoxyadenosine
Forma fisica Solid
CAS 4097-22-7
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H13N5O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (425.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (425.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(N=CN2[C@H]3CC[C@H](O3)CO)C2=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 235.24
Peso formulazione 235.24
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Research purposes only