Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-Dideoxycytidine, 98+%
Codice prodotto. 11322906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322906 50 mg 50mg
11332906 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322906 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore L10619.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7481-89-2 | C9H13N3O3 | 211.22 g/mol
2',3'-Dideoxycytidine in cells, it is phosphorylated to the active triphosphate form, ddCTP, which acts as a substrate for HIV reverse transcriptase (Ki = 51 nM). It incorporates into viral DNA where it terminates chain elongation when the missing hydroxyl group is encountered. It is also is used as a DNA chain-terminating nucleotide for DNA sequencing methods based on the Sanger chain-termination method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7481-89-2
Formula molecolare C9H13N3O3
Molecular Weight (g/mol) 211.22
Numero MDL MFCD00012188
InChI Key WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
Sinonimo zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one
PubChem CID 24066
ChEBI CHEBI:10101
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2′,3′-Dideoxycytidine
Punto di fusione 216°C to 220°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 mg
Beilstein 654956
Informazioni di solubilità Soluble in water (76.4mg/ml at 25°C),DMSO (42mg/ml at 25°C),and ethanol (<1mg/ml at 25°C).
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Peso formulazione 211.22
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2',3'-Dideoxycytidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dideoxycytidine