Learn More
2',3'-Dideoxycytidine, 98%
Codice prodotto. 13438668 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13438668 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
13428668 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13438668 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449505000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7481-89-2 | C9H13N3O3 | 211.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7481-89-2
Formula molecolare C9H13N3O3
Molecular Weight (g/mol) 211.22
Numero MDL MFCD00012188
InChI Key WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
Sinonimo zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one
PubChem CID 24066
ChEBI CHEBI:10101
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2', 3'-Dideoxycytidine
Punto di fusione 216.0°C to 220.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Indice di Merck 1510307
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 211.22
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2',3'-Dideoxycytidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.