Learn More
2’,3’-Dideoxyinosine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Didanosine |
| CAS | 69655-05-6 |
| Formula molecolare | C10 H12 N4 O3 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | Didanosine, 9-(2,3-Dideoxy-β-d-glycero-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2',3'-dideoxyinosine |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23 |
| IUPAC Name | 9-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 236.23 |
| Peso formulazione | 236.0909 |