Learn More
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11305155
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11305155 1 g 1g
15424137 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11305155 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31538.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 676500-39-3 | Molecular Formula: C7H4F2O2 | Molecular Weight: 158.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 676500-39-3
Formula molecolare C7H4F2O2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Numero MDL MFCD08235194
InChI Key KTGPDDPEVRJSFY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23107063
IUPAC Name 2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Punto di fusione 140°C to 144°C
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 2,3-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-difluoro-4-hydroxy, pubchem10121, benzaldehyde,2,3-difluoro-4-hydroxy, 2,3-bis fluoranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-difluoro-4-hydroxy-9ci
Peso formulazione 158.11
Percent Purity 98%