Learn More
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11302049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11302049 1 g 1g
15453367 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11302049 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26087.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 175968-39-5 | Molecular Formula: C7H4F2O3 | Molecular Weight: 174.103 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 175968-39-5
Formula molecolare C7H4F2O3
Molecular Weight (g/mol) 174.103
Numero MDL MFCD01321116
InChI Key XIZIDHMVDRRFBT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-carboxy-2,3-difluorophenol, 2,3-diifluoro-4-hydroxybenzoic acid, 2,3-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, rarechem al bo 1938, benzoic acid, 2,3-difluoro-4-hydroxy, pubchem2609, acmc-1c23d, 4-hydroxy-2,3-difluoro-benzoic acid, benzoic acid,2,3-difluoro-4-hydroxy
PubChem CID 2779307
IUPAC Name 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Punto di fusione 205°C to 210°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.1
Percent Purity 99%