Learn More
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15454927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15454927 1 g 1g
15464927 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15454927 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32231.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 126162-38-7 | Molecular Formula: C7H3F2NO | Molecular Weight: 155.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126162-38-7
Formula molecolare C7H3F2NO
Molecular Weight (g/mol) 155.10
Numero MDL MFCD00269596
InChI Key UIJJJWADIVZXNT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736978
IUPAC Name 2,3-difluoro-4-hydroxybenzonitrile
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Punto di fusione 145°C to 149°C
Quantità 1 g
Sinonimo 4-cyano-2,3-difluorophenol, 2,3-difluoro-4-cyanophenol, 2,3-difluoro-4-cyano phenol, benzonitrile,2,3-difluoro-4-hydroxy, benzonitrile, 2,3-difluoro-4-hydroxy, 2,3-difluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem2222, acmc-1c5t8, ksc514s9h, attercop-chm at134987
Peso formulazione 155.1
Percent Purity 95%