Learn More
2,3-Difluoro-6-nitroaniline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15469848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15469848 25 g 25g
15479848 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15469848 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63251.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 211693-73-1 | Molecular Formula: C6H4F2N2O2 | Molecular Weight: 174.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 211693-73-1
Formula molecolare C6H4F2N2O2
Molecular Weight (g/mol) 174.11
Numero MDL MFCD00233313
InChI Key DIPGYZSCGXBTEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-3,4-difluoronitrobenzene, 2,3-difluoro-6-nitrophenylamine, 2,3-difluoro-6-nitrobenzenamine, benzenamine, 2,3-difluoro-6-nitro, acmc-1byjz, 5,6-difluoro-2-nitroaniline, ksc495e7r, 2,3-difluoro-6-nitro-aniline, buttpark 15\01-97, 2,3-difluoro-6-nitro-phenylamine
PubChem CID 2737028
IUPAC Name 2,3-difluoro-6-nitroaniline
SMILES NC1=C(C=CC(F)=C1F)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Difluoro-6-nitroaniline
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 174.11
Percent Purity 97%