Learn More
2',3'-Difluoroacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11472808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11472808 25 g 25g
11452808 1 g 1g
11462808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472808 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16786.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18355-80-1 | C8H6F2O | 156.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18355-80-1
Formula molecolare C8H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 156.13
Numero MDL MFCD00061274
InChI Key PQUXFUBNSYCQAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',3'-difluoroacetophenone, 1-2,3-difluorophenyl ethanone, 2,3-difluoroacetophenone, 1-2,3-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-difluorophenyl, 1-acetyl-2,3-difluorobenzene, pubchem4211, acmc-209x0g, ksc184c5n, 2',3'-difluoro acetophenone
PubChem CID 519550
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2',3'-Difluoroacetophenone
Punti di ebollizione 84°C to 85°C (20 mmHg)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.489
Quantità 25 g
Beilstein 2963572
IUPAC Name 1-(2,3-difluorophenyl)ethanone
Peso formulazione 156.13
Percent Purity 97%