Learn More
2,3-Difluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11490591
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490591 1 g 1g
11400601 5 g 5g
11454110 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490591 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20093.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2646-91-5
Formula molecolare C7H4F2O
Molecular Weight (g/mol) 142.105
Numero MDL MFCD00010292
InChI Key WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro benzaldehyde, 2,3-difluoro-benzaldehyde, difluoro-benzaldehyde, pubchem1436, 2,3 difluorobenzaldehyde, acmc-1cr6r, 2,3-difluorobenzaldehyde?, 2,3-difluorobenzaldehyde, ksc493k8r
PubChem CID 137664
IUPAC Name 2,3-difluorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Difluorobenzaldehyde
Densità 1.301
Punti di ebollizione 69°C to 70°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Indice di rifrazione 1.5
Quantità 1 g
Numero UN UN1989
Beilstein 2961554
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 142.11
Percent Purity 98%