Learn More
2,3-Difluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10793151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10793151 1 g Bottiglia in vetro 1g
10177513 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10793151 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303510010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Identificatori chimici
CAS 2646-91-5
Formula molecolare C7H4F2O
Molecular Weight (g/mol) 142.11
Numero MDL MFCD00010292
InChI Key WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro benzaldehyde, 2,3-difluoro-benzaldehyde, difluoro-benzaldehyde, pubchem1436, 2,3 difluorobenzaldehyde, acmc-1cr6r, 2,3-difluorobenzaldehyde?, 2,3-difluorobenzaldehyde, ksc493k8r
PubChem CID 137664
IUPAC Name 2,3-difluorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Difluorobenzaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.3000g/mL
Punti di ebollizione 64°C to 65°C (17.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H3CHO
Indice di rifrazione 1.4980 to 1.5
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.3
Peso formulazione 142.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid