Learn More
2,3-Difluorophenol, 98+%
Codice prodotto. 11468806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11468806 5 g 5g
11458806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11468806 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16971.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6418-38-8 | C6H4F2O | 130.094 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6418-38-8
Formula molecolare C6H4F2O
Molecular Weight (g/mol) 130.094
Numero MDL MFCD00010262
InChI Key RPEPGIOVXBBUMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2,3-difluoro, phenol, difluoro, 2,3-difluoro phenol, difluorophenol, difluoro-phenol, 2.3-difluorophenol, 2,3-difluoro-phenol, pubchem1494, acmc-1b6pt, 2,3-bis fluoranyl phenol
PubChem CID 80879
IUPAC Name 2,3-difluorophenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Difluorophenol
Punto di fusione 34°C to 38°C
Punti di ebollizione 53°C to 55°C (25 mmHg)
Punto d'infiammabilità 56°C (132°F)
Odore Phenol-like
Quantità 5 g
Numero UN UN2921
Beilstein 2082265
Peso formulazione 130.09
Percent Purity ≥98%