Learn More
2,3-Difluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10008089
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
145689-41-4
C8H6F2O2
172.13
MFCD00040968
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
520772
2-(2,3-difluorophenyl)acetic acid
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
145689-41-4
C8H6F2O2
172.13
MFCD00040968
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
520772
2-(2,3-difluorophenyl)acetic acid
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
Materiale o nome chimico 2, 3-Difluorophenylacetic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 117.0°C to 119.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 172.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Difluorophenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.