Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10640903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10640903 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10170582 1 g Amber Glass Bottle 1g
10051234 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10640903 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01413CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 261633-71-0
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.192
InChI Key OKRXRKUGZVMPKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-yl methanamine, c-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-5-yl-methylamine, 1,4-benzodioxin-5-methanamine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamine, 5-aminomethyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl methanamine, c-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-5-yl methylamine
PubChem CID 2795040
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethanamine
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-5-ylmethylamine hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 201.65
Percent Purity 95%