Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10262582
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10262582 250 mg 250mg
10150582 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10262582 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01309CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 39270-39-8
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD01317581
InChI Key FFLHNBGNAWYMRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-methanol, 1,4-benzodioxin-6-methanol, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxin-6-methanol,2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl methanol, 1,4-benzodioxan-6-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol
PubChem CID 2776174
SMILES OCC1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-ylmethanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%