Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 180.16 |
Percent Purity | 97% |