Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509825
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
3663-80-7
C9H7O4
179.15
MFCD00084888
HMBHAQMOBKLWRX-QMMMGPOBSA-M
1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
2735450
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carboxylic acid
[O-]C(=O)[C@@H]1COC2=CC=CC=C2O1
3663-80-7
C9H7O4
179.15
MFCD00084888
HMBHAQMOBKLWRX-QMMMGPOBSA-M
1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
2735450
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carboxylic acid
[O-]C(=O)[C@@H]1COC2=CC=CC=C2O1
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 97%