Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10732283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10732283 1 g 1g
10180582 250 mg 250mg
10016374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10732283 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01501DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 3663-80-7
Formula molecolare C9H7O4
Molecular Weight (g/mol) 179.15
Numero MDL MFCD00084888
InChI Key HMBHAQMOBKLWRX-QMMMGPOBSA-M
Sinonimo 1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735450
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carboxylic acid
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1COC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 97%