Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10679944
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10679944 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10356922 1 g Amber Glass Bottle 1g
10452624 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10679944 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01404CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 29668-43-7
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00239451
InChI Key BJXUCBAQZJITKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyd, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-ethylenedioxybenzaldehyde, 2,3-dihydrobenzodioxin-5-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxane-5-carboxaldehyde, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzdioxin-5-carbaldehyde
PubChem CID 2795033
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=C2OCCOC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 97%