Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10781084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10781084 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10473993 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10781084 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01416CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 148703-14-4
Formula molecolare C9H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Numero MDL MFCD01116986
InChI Key WNNQCWLSQDNACP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, 1,4-benzodioxin-5-carbonitrile,2,3-dihydro, acmc-1c2ut, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carbonitrile
PubChem CID 2795043
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 97%