Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10541112
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10541112 250 mg 250mg
10436282 1 g 1g
10419664 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10541112 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00789CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 349550-81-8
Formula molecolare C9H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 179.175
Numero MDL MFCD03659722
InChI Key OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxamide, maybridge3_004369, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carboxamide, 1,4-benzodioxin-5-carboxamide,2,3-dihydro, 5wy
PubChem CID 2779845
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carboxamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 179.17
Percent Purity 97%