Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10181302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10181302 1 g 1g
10177814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10181302 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01304DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 29668-44-8
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
InChI Key CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
PubChem CID 248127
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 97%