Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10171062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10171062 250 mg 250mg
10762853 1 g 1g
10056654 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10171062 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01301CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 4442-54-0
Formula molecolare C9H8O4
Molecular Weight (g/mol) 180.159
Numero MDL MFCD00463509
InChI Key JWZQJTGQFHIRFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxy benzoic acid, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxybenzoic acid, 1,4-benzodioxan-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylicacid, 6-carboxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PubChem CID 2758833
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carboxylic acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 95%