Learn More
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11320557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11320557 10 g 10g
10407232 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11320557 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00803EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 115010-11-2
Formula molecolare C8H7ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 218.65
Numero MDL MFCD02677703
InChI Key RVWYPBARHGPULM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoylchloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoyl chloride, 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonylchloride, 2,3-dihydro-benzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-sulfonyl chloride, pubchem14874, 5-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchloride, chloro-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylsulfone
PubChem CID 2776154
IUPAC Name 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(OCC2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 218.66
Percent Purity 97%