Learn More
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate, 97%, Maybridge™
Codice prodotto. 10595825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10595825 5 g 5g
10212352 250 mg 250mg
10160582 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10595825 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00806DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 215162-92-8
Formula molecolare C9H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Numero MDL MFCD02677718
InChI Key WAIKTAFMGLVRJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylisocyanate, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-5-isocyanato, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl isocyanate, 2,3-dihydro-5-isocyanatobenzo b furan, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydro-5-isocyanato-1-benzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-isocyanate
PubChem CID 2776156
IUPAC Name 5-isocyanato-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 5 g
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 95%