Learn More
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl Isocyanate, TRC
Codice prodotto. 30394569
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394569 10 mg 10mg
30391367 100 mg -
30390848 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30394569 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI77941810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 215162-92-8
Formula molecolare C9H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.16
IUPAC Name 5-isocyanato-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMILES O=C=Nc1ccc2OCCc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl Isocyanate
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO2/c11-6-10-8-1-2-9-7(5-8)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
Peso formulazione 161.0477