Learn More
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid, 95%, May contain varying amounts of anhydride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10754692
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10754692 5 g 5g
10190772 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10754692 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00812DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 227305-69-3
Formula molecolare C8H9BO3
Molecular Weight (g/mol) 163.97
Numero MDL MFCD02681979
InChI Key ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzofuran-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylboronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 2,3-dihydro-5-benzofuranyl, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-boranediol, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl boronic acid, pubchem7848, zlchem 1108
PubChem CID 2773380
SMILES OB(O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 5 g
IUPAC Name (2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)boronic acid
Peso formulazione 163.97
Percent Purity 95%