Learn More
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10671285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10671285 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10276332 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10671285 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00904CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 196799-45-8
Formula molecolare C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.161
Numero MDL MFCD06200853
InChI Key CLXXUGOCVBQNAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 7-formyl-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydobenzo b furan-7-aldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-7-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxaldehyde, 2.3-dihydro-benzofuran-7-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxaldehyde
PubChem CID 2795018
IUPAC Name 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
SMILES C1COC2=C(C=CC=C21)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 148.16
Percent Purity 97%