Learn More
2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30373394
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30373394 1 g
30382187 50 g
30371841 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30373394 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4496451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102789-79-7
Formula molecolare C9 H12 N2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 184.67
Sinonimo 1H-Indol-1-amine, 2,3-dihydro-2-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Amino-2-methylindoline Hydrochloride
IUPAC Name 2-methyl-2,3-dihydroindol-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CC1Cc2ccccc2N1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylindolin-1-amine hydrochloride
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12N2.ClH/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10;/h2-5,7H,6,10H2,1H3;1H
Peso formulazione 184.0767