Learn More
2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methylindolin-1-amine hydrochloride |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H12N2.ClH/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10;/h2-5,7H,6,10H2,1H3;1H |
| Peso formulazione | 184.0767 |