Learn More
2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide, Mikromol™
Codice prodotto. 17972416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17972416 25 mg 25mg
17971836 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17972416 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0084.260025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide
CAS 10-1-5510
Nomi componenti o analita 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H9 N O3 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide, 2-Methyl-2H-1,2-benzothiazin-4(3H)-one 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO3S/c1-10-6-8(11)7-4-2-3-5-9(7)14(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3
SMILES CN1CC(=O)c2ccccc2S1(=O)=O
IUPAC Name 2-methyl-1,1-dioxo-3H-1λ^{6},2-benzothiazin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 211.24
Quantità 25 mg
Peso formulazione 211.0303 g/mol