Learn More
2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide, TRC
Codice prodotto. 18090050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18090050 10 mg 10mg
18021030 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18090050 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44956010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111295-09-1
Formula molecolare C20 H25 N3 O3
Molecular Weight (g/mol) 355.43
Sinonimo 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
IUPAC Name (6aR,9R)-N,N-diethyl-5a-hydroxy-7-methyl-5-oxo-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H25N3O3/c1-4-23(5-2)18(24)12-9-14-13-7-6-8-15-17(13)20(26,19(25)21-15)10-16(14)22(3)11-12/h6-9,12,16,26H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,21,25)/t12-,16-,20?/m1/s1
Peso formulazione 355.1896