Learn More
2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30387926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387926 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387926 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44981025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 837392-67-3
Formula molecolare C19H28BNO4
Quantità 25 mg
Sinonimo tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline-1-carboxylate 2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C19H28BNO4/c1-17(2,3)23-16(22)21-11-10-13-12-14(8-9-15(13)21)20-24-18(4,5)19(6,7)25-20/h8-9,12H,10-11H2,1-7H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
Molecular Weight (g/mol) 345.24