Learn More
2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine, 95%
Codice prodotto. 10442913 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10442913 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10442913 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 372770010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 174092-82-1 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-6-isocyano-1, 4-benzodioxine
CAS 174092-82-1
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 81.0°C to 87.0°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H7NO2
Numero MDL MFCD06200565
Quantità 1 g
Sinonimo 2,3-dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine, 6-isocyano-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 6-isocyano-4-oxachromane, n-methylidyne-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-aminium, pubchem16170, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-6-isocyanide, 6-isocyano-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 1,4-benzodioxin,2,3-dihydro-6-isocyano, 6-isocyano-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 6-isocyano-2,3-dihydro-benzo b 1,4 dioxine
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key AAUQOWLQNFIDQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#[N+]C1=CC2=C(C=C1)OCCO2
IUPAC Name 6-isocyano-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Molecular Weight (g/mol) 161.16
PubChem CID 2734808
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 95%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.